Merck
SY3H3D67DA00
Synthonix Corporation
Ethyl 1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.26
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18O4/c1-2-13-10(12)9-3-5-11(6-4-9)14-7-8-15-11/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
UXXWGBLTOSRBAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/55024.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55024.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)