Merck
SY3H3D67D8A8
Synthonix Corporation
Ethyl 4-ethoxypicolinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-ethoxy-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-3-13-8-5-6-11-9(7-8)10(12)14-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
LJXADWCGSBYCDC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/52976.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52976.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)