Merck
SY3H3D67D82C
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-3-fluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.61
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-3-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClFO2/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
DCYPLEKPDBBLSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/51604.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51604.html