Merck
SY3H3D67D381
Synthonix Corporation
Ethyl 4,6-dihydroxynicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.16
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 6-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-2-13-8(12)5-4-9-7(11)3-6(5)10/h3-4H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChI Key
QDHHLXABEXNRJX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/49350.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49350.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)