Merck
SY3H3D67D36B
Synthonix Corporation
Ethyl 2-amino-5-iodonicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.08
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-iodonicotinate
Inchi Code
1S/C8H9IN2O2/c1-2-13-8(12)6-3-5(9)4-11-7(6)10/h3-4H,2H2,1H3,(H2,10,11)
InChI Key
AUERJZVFGXIAMG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49189.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49189.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)