Merck
SY3H3D67D2A1
Synthonix Corporation
Ethyl 5-bromofuran-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.03
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-2-furoate
Inchi Code
1S/C7H7BrO3/c1-2-10-7(9)5-3-4-6(8)11-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
GVAPLPBPJARJEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/45937.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45937.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)