Merck
SY3H3D67C43D
Synthonix Corporation
2-(2,5-Dichlorobenzamido)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.06
MDL番号:
Iupac Name
[(2,5-dichlorobenzoyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7Cl2NO3/c10-5-1-2-7(11)6(3-5)9(15)12-4-8(13)14/h1-3H,4H2,(H,12,15)(H,13,14)
InChI Key
HKUAUZSWGMQPOK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/51220.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51220.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)