Merck
SY3H3D67C40D
Synthonix Corporation
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.06
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
Inchi Code
1S/C9H5Cl2N3/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
AMEVJOWOWQPPJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/50698.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50698.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)