Merck
SY3H3D67C207
Synthonix Corporation
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.05
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N2/c1-4-6(3-11)8(10)12-5(2)7(4)9/h1-2H3
InChI Key
UCGWYTUBYASPFG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/47859.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47859.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)