Merck
SY3H3D67C137
Synthonix Corporation
3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.18
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dimethoxy-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C8H11NO2/c1-6-8(11-3)7(10-2)4-5-9-6/h4-5H,1-3H3
InChI Key
VPGBIRMKRPLRKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/46919.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46919.html