Merck
SY3H3D67C107
Synthonix Corporation
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7HCl2F3N2/c8-5-1-4(7(10,11)12)3(2-13)6(9)14-5/h1H
InChI Key
WRXXBTBGBXYHSG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46452.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46452.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)