Merck
SY3H3D67BBB0
Synthonix Corporation
2,6-Dihydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.11
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H3F3N2O2/c8-7(9,10)4-1-5(13)12-6(14)3(4)2-11/h1H,(H2,12,13,14)
InChI Key
JRLZWXISQMMITA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/44076.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44076.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)