Merck
SY3H3D67BB54
Synthonix Corporation
(2,5-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.58
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,5-difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI Key
LZKLZCSHMDRKJH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/43515.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43515.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)