Merck
SY3H3D67BB3E
Synthonix Corporation
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-4-3-5(6(7)10)9(2)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,10)
InChI Key
RKOPPJWNONMZGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/43358.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43358.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)