Merck
SY3H3D67B911
Synthonix Corporation
1,5,2,4-Dioxadithiane 2,2,4,4-tetraoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.18
MDL番号:
Iupac Name
1,5,2,4-dioxadithiane 2,2,4,4-tetraoxide
Inchi Code
1S/C2H4O6S2/c3-9(4)2-10(5,6)8-1-7-9/h1-2H2
InChI Key
GWAOOGWHPITOEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/39774.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39774.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)