Merck
SY3H3D67B8A0
Synthonix Corporation
(2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.34
MDL番号:
Iupac Name
[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]methanol
Inchi Code
1S/C19H16FNO/c20-14-9-7-12(8-10-14)18-15-3-1-2-4-17(15)21-19(13-5-6-13)16(18)11-22/h1-4,7-10,13,22H,5-6,11H2
InChI Key
FIZDBNPUFMDGFZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/59372.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59372.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)