Merck
SY3H3D67B87E
Synthonix Corporation
11-Chloro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-dibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrol-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.74
MDL番号:
Iupac Name
11-chloro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-dibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrol-1-one
Inchi Code
1S/C17H12ClNO2/c1-19-9-13-11-4-2-3-5-14(11)21-15-7-6-10(18)8-12(15)16(13)17(19)20/h2-8H,9H2,1H3
InChI Key
KXKUDCTZEMWVDQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/58897.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58897.html