Merck
SY3H3D67AD2F
Synthonix Corporation
1-Chloro-4-(2-chloroethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.06
MDL番号:
Iupac Name
1-chloro-4-(2-chloroethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O/c9-5-6-11-8-3-1-7(10)2-4-8/h1-4H,5-6H2
InChI Key
DFJCCNZMGVNBKQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49149.html
ピクトグラム
Environment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49149.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)