Merck
SY3H3D67ACC8
Synthonix Corporation
1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.59
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-chloro-4-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5(11)7-3-2-6(10)4-8(7)9/h2-4H,1H3
InChI Key
CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/48277.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48277.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)