Merck
SY3H3D67A608
Synthonix Corporation
5-Chloroisophthalic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.58
MDL番号:
Iupac Name
5-chloroisophthalic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
PLPFTLXIQQYOMW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/47821.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/47821.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)