Merck
SY3H3D67A3A7
Synthonix Corporation
2-Chloro-6-methoxyisonicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.58
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-6-methoxyisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O/c1-11-7-3-5(4-9)2-6(8)10-7/h2-3H,1H3
InChI Key
XHQQYIWTUFWASX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/44837.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44837.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)