Merck
SY3H3D67A359
Synthonix Corporation
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.56
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClFO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
QFMRANWPGGSNHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/44592.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44592.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)