Merck
SY3H3D67A2D8
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.56
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClFNO3/c8-5-2-6(9)7(10(12)13)1-4(5)3-11/h1-3H
InChI Key
HNOIAPRHNXBCAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44163.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44163.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)