Merck
SY3H3D67A29A
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-fluorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.56
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3ClFN/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3H
InChI Key
HBTXAKDVIXNVHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44121.html
ピクトグラム
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44121.html