Merck
SY3H3D67A264
Synthonix Corporation
3-Cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.62
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c7-6-3-5(8-9-6)4-1-2-4;/h3-4H,1-2H2,(H3,7,8,9);1H
InChI Key
YWNDZOPEUJWLML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/43546.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43546.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)