Merck
SY3H3D67A1F4
Synthonix Corporation
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.51
MDL番号:
Iupac Name
(6-chloropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7ClN2.2ClH/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6;;/h1-3H,4,8H2;2*1H
InChI Key
DQVXBCFIWAORLA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/43006.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43006.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)