Merck
SY3H3D67A103
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.56
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C6H4ClF3N2/c7-5-4(11)1-3(2-12-5)6(8,9)10/h1-2H,11H2
InChI Key
HABKYPVMMHBOIW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/42072.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42072.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)