Merck
SY3H3D67A0FE
Synthonix Corporation
3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.54
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2(3H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C6H3ClF3NO/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-11-5(4)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
AJPOOWWMZOPUCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/42023.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42023.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)