Merck
SY3H3D67A0E0
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-fluoroisonicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.55
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-3-fluoroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3ClFNO2/c7-5-4(8)3(6(10)11)1-2-9-5/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
NWNWBLRKHOVSEL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/41941.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41941.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)