Merck
SY3H3D679E7E
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.53
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H2ClFN2O2/c6-5-4(9(10)11)1-3(7)2-8-5/h1-2H
InChI Key
SVVZGNAZMPSGMU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/40476.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40476.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)