Merck
SY3H3D679B57
Synthonix Corporation
2-(8-Bromooctyl)isoindoline-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
338.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(8-bromooctyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C16H20BrNO2/c17-11-7-3-1-2-4-8-12-18-15(19)13-9-5-6-10-14(13)16(18)20/h5-6,9-10H,1-4,7-8,11-12H2
InChI Key
LAMUQORCSIHVMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals or liquid
Product Link
https://synthonix.com/58747.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58747.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)