Merck
SY3H3D67907B
Synthonix Corporation
6-Benzyl-5,7-dihydro-5,7-dioxopyrrolo[3,4-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.25
MDL番号:
Iupac Name
6-benzyl-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine-5,7(6H)-dione
Inchi Code
1S/C14H10N2O2/c17-13-11-7-4-8-15-12(11)14(18)16(13)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2
InChI Key
DWUBVULEMQOCPO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white to red powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/57473.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57473.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)