Merck
SY3H3D679026
Synthonix Corporation
(3-Bromo-4-methylphenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.3
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-4-methylphenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Inchi Code
1S/C13H21BrOSi/c1-10-7-8-11(9-12(10)14)15-16(5,6)13(2,3)4/h7-9H,1-6H3
InChI Key
ADPIXAMOGQEKLF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/57237.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57237.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)