Merck
SY3H3D678E89
Synthonix Corporation
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.26
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-tert-butylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H16O/c1-9(13)10-6-5-7-11(8-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
InChI Key
TVEGMYYTIFLVAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/56080.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56080.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)