Merck
SY3H3D678E4B
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-(2,5-difluorobenzoyl)hydrazinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.25
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(2,5-difluorobenzoyl)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H14F2N2O3/c1-12(2,3)19-11(18)16-15-10(17)8-6-7(13)4-5-9(8)14/h4-6H,1-3H3,(H,15,17)(H,16,18)
InChI Key
PAPCXRVVAHZZHH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/55879.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55879.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)