Merck
SY3H3D6786B3
Synthonix Corporation
1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.07
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-6(11)7-4-3-5-8(10)9(7)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
IBHCVANJIBGASI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/51905.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51905.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)