Merck
SY3H3D67860D
Synthonix Corporation
5-Bromoquinolin-8-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.06
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
InChI Key
WIIUANWSGSTCLG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Pale yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/50909.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50909.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)