Merck
SY3H3D677E74
Synthonix Corporation
2-(3-Bromophenyl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.09
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-bromophenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-9(2,11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,11H,1-2H3
InChI Key
ZRFMJMFYMQAUDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/50147.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/50147.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)