Merck
SY3H3D677DFC
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-methoxy-1-methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.06
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-methoxy-1-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H9BrO/c1-6-3-4-7(9)5-8(6)10-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
RAQYGVDRDNKTOM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/49441.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49441.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)