Merck
SY3H3D677BE2
Synthonix Corporation
7-Bromoquinazolin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.06
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-2-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)12-7(5)3-6/h1-4H,(H2,10,11,12)
InChI Key
CFUQBLOSOCYEIG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/47913.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47913.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)