Merck
SY3H3D677BB7
Synthonix Corporation
5-Bromoisophthalaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.03
MDL番号:
Iupac Name
5-bromoisophthalaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrO2/c9-8-2-6(4-10)1-7(3-8)5-11/h1-5H
InChI Key
QAQOLRCTTDVBAK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/47764.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47764.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)