Merck
SY3H3D677B01
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.02
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3BrF3N/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
InChI Key
YQDJZASWOJHHGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/47269.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47269.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)