Merck
SY3H3D677A60
Synthonix Corporation
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.07
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10/h2-3H,9-10H2,1H3
InChI Key
UOFSLKHZOPVGHG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Yellow to Brown or Green Solid
Product Link
https://synthonix.com/46284.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46284.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)