Merck
SY3H3D677A58
Synthonix Corporation
(3-Bromo-5-methylphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.85
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-methylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BBrO2/c1-5-2-6(8(10)11)4-7(9)3-5/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
KKEPYOBFWSGWLQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/46235.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46235.html