Merck
SY3H3D677A3A
Synthonix Corporation
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.05
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate
Inchi Code
1S/C7H8BrNO3/c1-4-7(8)6(12-9-4)3-11-5(2)10/h3H2,1-2H3
InChI Key
USGKSLUGKUUZSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/46146.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46146.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)