Merck
SY3H3D677A14
Synthonix Corporation
2-Bromo-3-methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.04
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-3-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4,9H,1H3
InChI Key
HUGNLEZLTOVJLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown solid
Product Link
https://synthonix.com/45945.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45945.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)