Merck
SY3H3D67752A
Synthonix Corporation
1-Bromo-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.02
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c1-4-6(8)2-5(9)3-7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI Key
ZVDFTBJXUXQPAU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to yellow solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/44955.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44955.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)