Merck
SY3H3D6774BF
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.01
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O/c8-5-2-1-4(9)3-6(5)12-7(10)11/h1-3,7H
InChI Key
BZXMUSAMMGLTMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/44654.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44654.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)