Merck
SY3H3D6774AB
Synthonix Corporation
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
326.92
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
XTSUGBHLVDLGFX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44584.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44584.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)