Merck
SY3H3D6773B4
Synthonix Corporation
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.2
MDL番号:
Iupac Name
1-tert-butyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-7(2,3)10-6(8)4-5-9-10/h4-5H,8H2,1-3H3
InChI Key
NDKNRZPWSLAZNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/43835.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43835.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)